Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para congelador vertical, acero inoxidable
Código de producto. 16380766 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas (2 in)
Cajas (3 in)
matriz, red, conjunto:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
16380766 Cajas (3 in) 5 x 4 cada uno
16340766 Cajas (2 in) 4 x 3 cada uno
16350766 Cajas (2 in) 5 x 4 cada uno
16370766 Cajas (3 in) 4 x 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16380766 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2862KC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    215.08€ / paquete de 1
    Ahorro 28.92€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
La gradilla para congelador vertical almacena las muestras de forma segura en el congelador. Fabricada con gradillas de acero inoxidable resistentes a la corrosión compatibles con las principales marcas de congeladores verticales.
  • Gradilla para congelador vertical
  • La gradilla cuenta con un asa para facilitar la transferencia
  • Los resistentes soportes de montaje aseguran que las asas se mantengan en su lugar fácil de usar
  • La varilla de bloqueo mantiene
Especificaciones
Descripción Gradilla para congelador vertical
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Plata
Admite Cajas (3 in)
Material Acero inoxidable
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cajas de tubos
Modelo HS2862KC
N.º de gradillas 20
N.° por paquete 1 unidad
Envase Caja
Longitud (métrico) 55,6 cm
Longitud (imperial) 22 in
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 16 in
Tipo de producto Gradilla para congelador
Estantes 5
Altura (métrico) 40,6 cm
matriz, red, conjunto 5 x 4
Anchura (métrico) 14,1 cm