Learn More
Berthold Technologies Parte superior para placas de Petri cuadradas
Código de producto. 31777428 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico)
31777428 100 mm
31777414 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31777428 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 5659901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Parte superior para la mesa giratoria del NightSHADE sistema de imagen para sostener placas de Petri cuadradas para imágenes secuenciales.
  • La plataforma giratoria permite NightSHADE la adquisición secuencial y programada de hasta 6 placas de Petri cuadradas. Esta es la parte superior de la mesa giratoria, que complementa la base de la mesa giratoria.
Especificaciones
Tipo Bandeja de muestras
Para utilizar con (aplicación) Imagen de plántulas
Para utilizar con (equipo) Sistema de obtención de imágenes
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 100 mm