Descripción
- La plataforma NightSHADE giratoria permite la adquisición secuencial y programada de hasta 18 tubos DeWitt (en grupos de tres)
- El componente representa la parte superior del tocadiscos.
- Usado junto con la base del tocadiscos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Imagen de plántulas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |