Learn More
Miele™ Cestillo superior
Código de producto. 13182250 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
475 x 531 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13182250 475 x 531 x 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13182250 Proveedor Miele™ N.º de proveedor 3807410
For use with centrifuge tubes, vials, test tubes for fraction collection, or autosample vials
  • Adecuado para material de vidrio de laboratorio y material de cuello estrecho
  • Espacio libre vertical: 170 mm
  • Equipado con conexión para secado con aire caliente
  • La dispensación de polvos no es posible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Acero inoxidable
Admite 33 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Materiales de vidrio de cuello estrecho
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 475 x 531 x 250 mm
Fondo (métrico) 475 mm
Incluye 33 chorros (E351) de 4 x 160 mm, 33 clips para boquilla de 4 x 160 mm (E353)
Tipo de producto Cestillo superior
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 531 mm