Learn More
Miele Professional™ Cestillo superior
Código de producto. 15400575 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2 bandejas de malla DIN, 1 bandeja de malla SPRI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15400575 2 bandejas de malla DIN, 1 bandeja de malla SPRI cada uno
1 options
Código de producto. 15400575 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12664750
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Cestillo superior A 103 para una carga óptima de los insertos
  • Espacio libre vertical: 95 mm, 505 mm de anchura, 472 mm de profundidad
  • Especialmente adecuado para el reprocesamiento de bandejas de malla DIN
  • También es adecuado para otras aplicaciones con artículos de altura baja
  • Con br
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Cestillo superior
Color Acero inoxidable
Admite 2 bandejas de malla DIN, 1 bandeja de malla SPRI
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 528 mm
Altura (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 528 mm