Learn More
Miele Professional™ Cestillo superior, altura ajustable
Código de producto. 15415464 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15415464 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 15415464 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12645600
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Cestillo superior, altura ajustable, para una carga óptima de insertos
  • Ancho de 475 mm, profundidad de 443 mm
  • Con brazo aspersor integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) PG 8583/PG8593
Fondo (métrico) 527 mm
Tipo de producto Cestillo superior
Altura (métrico) 206 mm
Anchura (métrico) 528 mm