Learn More
UPF-648, MedChemExpress
Código de producto. 16466668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466668 10 mg 10 miligramos
16449227 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15600
MedChemExpress UPF-648 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor; exhibits highly active at 1 uM (81 ± 10% KMO inhibition); ineffective at blocking KAT activity.
UPF-648 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UPF-648
Forma física Solid
CAS 213400-34-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8Cl2O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 50 mg/mL (192.98 mM)
SMILES O=C([C@@H]1[C@@H](C(C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 259.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.09
Porcentaje de pureza 99.86%