Learn More
UPF 1069, MedChemExpress
Código de producto. 16476078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476078 10 mg 10 miligramos
16462217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14478
MedChemExpress UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.
UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UPF 1069
CAS 1048371-03-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2OCC(C3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 279.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.29
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death