Learn More
Idex Manguitos de tubos
Código de producto. 16573232
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
125-165 µm de DE Tubos de conducción
275-315 μm OD Tubos
340-380 μm OD Tubos
Color:
Amarillo
Naranja
Verde
Diámetro interior (métrico):
180 µm
330 μm
395 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Color Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
16573232 275-315 μm OD Tubos Naranja 330 μm cada uno
16563232 125-165 µm de DE Tubos de conducción Amarillo 180 µm cada uno
16583232 340-380 μm OD Tubos Verde 395 μm paquete de 10
13073070 340-380 μm OD Tubos Verde 395 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16573232 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00€
    4.69€ / paquete de 1
    Ahorro 1.31€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Asegúrese de que el puerto se conecte correctamente a los tubos capilares
  • Mantenga la conexión concéntrica con un volumen muerto mínimo
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
Los manguitos no están conectados permanentemente a un empalme para que puedan adaptarse fácilmente a las distintas profundidades de bolsillo de los tubos, lo que minimiza el volumen muerto. Las mangas están diseñadas para usarse con 1/16 in Accesorios roscados OD, 10-32 para adaptar tubos capilares a puertos cónicos estándar. Las mangas requieren una tuerca apretada con llave para lograr un sellado adecuado y soportar temperaturas de °hasta 257 F (°125 C) y presiones de hasta 6000 psi (414 bar).
Especificaciones
Tipo Funda
Color Naranja
Diámetro interior (imperial) 0,013 in
Diámetro interior (métrico) 330 μm
Para utilizar con 275-315 μm OD Tubos
Material PEEK