Learn More
Idex Pieza en T
Descripción
- Une de forma segura los componentes de la vía de fluidos. Mantiene una conexión firme incluso a través de vibraciones
- En T de alta presión
- Presión máx. de 3500 psi (241 bar)
- Orificio pasante de 0,762 mm (0,020 in) de diámetro
- Volumen de barrido de 0,57 µl
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | En T |
| Diámetro interior (imperial) | 0,02 in |
| Cantidad | Cada una |
| Material | PEEK |
| Para utilizar con (equipo) | 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD |