Learn More
Kinesis™ Tubo de acero inoxidable de 0,020 in de diámetro exterior y 0,005 in de diámetro interior
Código de producto. 13050920
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
10 cm
20 cm
Diámetro interior (métrico):
0,125 mm
0,175 mm
1,0 mm
Material:
Acero inoxidable (316)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Material Tamaño de la unidad
13050920 10 cm 0,125 mm Acero inoxidable (316) cada uno
10752527 20 cm 0,175 mm Acero inoxidable (316) cada uno
13000910 5 cm 1,0 mm Acero inoxidable (316) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13050920 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201151
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Los tubos de acero inoxidable continuo previamente cortados están especialmente preparados para los exigentes requisitos de los análisis actuales
El acero inoxidable es autoneutralizante de manera natural y forma una capa de oxidación en superficies recién creadas. Idex Brezo& Science Scientific toma medidas adicionales para garantizar la resistencia química de los tubos de acero inoxidable pasivando manualmente antes y después de cortarlos en longitudes específicas.
  • Tubo de acero inoxidable 316 precortado:
  • Los extremos se cortan y pulen a máquina
  • Se eliminan las rebabas interiores y exteriores de los bordes
  • Los tubos se han neutralizado
  • El interior se ha lavado con isopropanol de grado reactivo
  • Banda codificada por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
  • Todos los tubos de acero inoxidable de más de 1 m de longitud se enrollan.
Especificaciones
Tipo Tubos
Color Rojo
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 16 in)
Diámetro exterior (imperial) 0,005 in
Diámetro interior (métrico) 0,125 mm
Longitud global (imperial) 8 in
Longitud global (métrico) 10 cm
Material Acero inoxidable (316)
Presión máxima 21.600 psi (1489 bares)