Learn More
Idex Bucle de muestras de acero inoxidable
Código de producto. 12963070
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12963070 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12963070 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    414.03€ / paquete de 1
    Ahorro 92.97€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Compatible con válvulas de inyección analíticas Rheodyne™
Los cables son lo suficientemente largos como para usarse a 40 ° y 60 °. Para Rheodyne modelos 7125, 7010 (cables en ángulo a 40 °); y modelos 7725, 7725i (cables en ángulo a 60 °).
  • Apto para válvulas de inyección de muestras analíticas Rheodyne, con cables doblados de forma cómoda en ángulos adecuados para permitir una instalación sin problemas
  • Para uso con modelos de válvula Rheodyne 7125, 7010
  • Los volúmenes teóricos se controlan de manera uniforme con el uso de una máquina de mecanizado electroquímico (ECM)
  • Cada bucle se neutraliza y lava con metanol de uso con reactivos
  • Conexiones y adaptadores que acompañan a los bucles de muestras con un valor nominal de 1000 psi (69 bares)
  • Volúmenes indicados al ± 10 % con calibración exacta
Cada bucle de muestras calibrado se documenta y se suministra con un certificado de calibración.
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Instrumental analítico, Diagnóstico in vitro, Biotecnología, Laboratorio
Diámetro interior (imperial) 0,08 in
Diámetro interior (métrico) 0,2 cm
Volumen (métrico) 10 ml