Learn More
Kinesis™ Empalmes de acero inoxidable
Código de producto. 13080950
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubo con D.E. 1,5 mm (0,062 in)
Tipo:
Tuerca hexagonal macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
13080950 Tubo con D.E. 1,5 mm (0,062 in) Tuerca hexagonal macho paquete de 10
1 options
Código de producto. 13080950 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0193990
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Compatible con Valco/VICI
Los accesorios de acero inoxidable soportan presiones de hasta 20 000 psi (1380 bar).
Especificaciones
Tipo Tuerca hexagonal macho
Certificaciones/conformidad Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)
Longitud (imperial) 0,0762 mm (0,15 in)
Longitud (métrico) 0,38 cm
Presión máxima 20 000 psi
Estilo de puerto 10 a 32 cónico
Para utilizar con (equipo) Tubo con D.E. 1,5 mm (0,062 in)
Material Acero inoxidable
Cantidad 10/paq.