Learn More
Kinesis™ Válvulas de cierre
Código de producto. 13010400
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Diámetro exterior (métrico):
0,317 cm
Material:
Tefzel (ETFE)
Presión máxima:
600 psig
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Diámetro exterior (métrico) Material Presión máxima Tamaño de la unidad
13010400 Natural 0,317 cm Tefzel (ETFE) 600 psig cada uno
1 options
Código de producto. 13010400 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201698
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Detener rápidamente una corriente de flujo
  • Presiones de hasta 500 psi
  • Detener rápidamente una corriente de flujo
  • Todas las válvulas cuentan con puertos de fondo plano de 1/4-28 y vienen con conectores.
Especificaciones
Color Natural
Material Tefzel (ETFE)
Presión máxima 600 psig
Tipo Válvula de cierre
Incluye 1/4-28 conectores de tubos
Diámetro exterior (imperial) 0,125 in
Diámetro exterior (métrico) 0,317 cm