Learn More
Kinesis™ Adaptador de conexión rápida
Código de producto. 12937759
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador Luer hembra
Adaptador Luer macho
Material:
ETFE
PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Material unitSize
12937759 Adaptador Luer hembra PEEK cada uno
12967769 Adaptador Luer macho ETFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12937759 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    27.86€ / paquete de 1
    Ahorro 18.14€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
Los adaptadores Luer de conexión rápida roscados están diseñados para conectar cualquier Luer macho a cualquier Luer hembra en una gran variedad de aplicaciones. Las conexiones Luer macho están disponibles con o sin conos de bloqueo. Los conos de bloqueo proporcionan seguridad adicional para mantener la conexión en su lugar.
Especificaciones
Tipo Adaptador Luer hembra
Diámetro interior (imperial) 0,05 in
Material PEEK
Color Canela
Para utilizar con (equipo) Hembra Luer x hembra 10-32 cónico