Learn More
Idex Tubos de PFA
Código de producto. 12882796
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,02 in
Longitud global (imperial):
50 ft
Presión máxima:
2000 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Longitud global (imperial) Presión máxima Tamaño de la unidad
12882796 0,02 in 50 ft 2000 psi cada uno
1 options
Código de producto. 12882796 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    274.46€ / paquete de 1
    Ahorro 23.54€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Ofrece una excelente resistencia química, una menor permeabilidad al gas, una textura de superficie más suave, una temperatura de servicio continua más alta y una pureza de polímero superior
  • Disponibles en tres tamaños: PFA, PFA de alta pureza y PLUS PFA de alta pureza
  • D.E. de 360 μm a 6,35 mm (1/4 in); D.I. de 50 °m a 4,76 mm (3/16 in)
  • Ofrece una mayor pureza y una mejor translucidez en comparación con otros tubos de fluoropolímero
  • Temperatura: 80 °C
Especificaciones
Tipo Tubos
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,0625 in, 1,58 mm
Diámetro interior (métrico) 0,50 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15,24 m
Presión máxima 2000 psi