Learn More
Kinesis™ Tubos de cromatografía PEEK
Código de producto. 13039882
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,007 in
0,01 in
0,02 in
0,03 in
0,04 in
Longitud global (imperial):
5 ft
50 ft
100 ft
Presión máxima:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Longitud global (imperial) Presión máxima Color unitSize
13039882 0,01 in 5 ft 7000 psi (483 bar) Natural cada uno
13069892 0,005 in 5 ft 7000 psi (483 bar) Rojo cada uno
13009902 0,007 in 50 ft 7000 psi (483 bar) Amarillo cada uno
13099882 0,02 in 5 ft 7000 psi (483 bar) Naranja cada uno
13029892 0,03 in 5 ft 7000 psi (483 bar) Verde cada uno
13039902 0,04 in 5 ft 5000 psi (345 bar) Natural cada uno
13059882 0,01 in 50 ft 7000 psi (483 bar) Azul cada uno
13049892 0,03 in 100 ft 7000 psi Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13039882 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0200600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un excelente reemplazo para tubos de acero inoxidable
Puede usarse en lugar de tubos de acero inoxidable en la mayoría de los sistemas analíticos de líquidos
  • Biocompatible, inerte y fácil de cortar
  • Ideal para aplicaciones de alta presión
  • Amplia variedad de diámetros exteriores e interiores
  • Muchos tamaños codificados por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
Especificaciones
Tipo Tubos
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de alta presión
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Longitud global (imperial) 5 ft
Material PEEK
Presión máxima 7000 psi (483 bar)