Learn More
Idex Bucles de muestras de PEEK™
Código de producto. 12973040
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
20 mL
Diámetro interior (métrico):
0,012 cm
0,15 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12973040 2 μl 0,012 cm cada uno
12903060 20 mL 0,15 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12973040 Proveedor Idex N.º de proveedor 0203324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70€
    52.29€ / paquete de 1
    Ahorro 11.41€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Ofrecen volúmenes consistentes debido a las tolerancias limitadas de los procesos de extrusión
PEEK Los bucles de muestra de polímero son biocompatibles y sirven como alternativa al acero inoxidable utilizado en aplicaciones de ciencias de la vida.
  • Resistente a los productos químicos y disolventes
  • Compatible con Rheodyne™ y VICI™ (Valco ) válvulas de inyección analítica
  • Bucles flexibles para ajustar cualquier válvula de inyección
  • Disponible en volúmenes que van desde μ2 L a 20 ml.
  • Volúmenes indicados en ±10%, con servicios de calibración exacta disponibles
Nota: 1/16 in Los bucles de muestra OD se envían con accesorios SealTight F-287, que tienen una clasificación de presión de 9000 psi (620 bar).†
Cada bucle de muestras calibrado se documenta y se suministra con un certificado de calibración.
Instrumentación analítica, Diagnóstico «in vitro», Biotecnología, Laboratorio
† Esta presión nominal refleja el rendimiento del conector, no del tubo o el puerto. Tenga en cuenta que la presión del conector supera con creces el valor máximo recomendado de presión de funcionamiento de los tubos de polímero de PEEK.
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Material Polímero PEEK
Para utilizar con (aplicación) Instrumental analítico, Diagnóstico in vitro, Biotecnología, Laboratorio
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Diámetro interior (métrico) 0,012 cm
Volumen (métrico) 2 μl