Learn More
Idex Conectores de alta presión multipuerto
Código de producto. 12941989
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
12941989 0,02 in cada uno
1 options
Código de producto. 12941989 Proveedor Idex N.º de proveedor 0202491
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Combine múltiples flujos de fluido en uno bajo altas presiones de funcionamiento.
  • Une de forma segura los componentes de la vía de fluidos. Mantiene una conexión firme incluso a través de vibraciones
  • Conjunto en T de mezcla estática con frita SS de 10 μm
  • Presión máxima 5000 psi (345 bar)
  • Volumen barrido de 2,2 μL
Especificaciones
Tipo En T
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Tasa de presión 5000 psi
Volumen de barrido 2,2 μL
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD