Learn More
Kinesis™ Conectores LuerTight™: Tefzel
Código de producto. 12997729
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,04 in
0,05 in
Color:
Natural
Negro
Para utilizar con (equipo):
A hembra M6
Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano
Macho 1/4-28
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Color Para utilizar con (equipo) unitSize
12997729 0,04 in Natural Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano cada uno
13461299 0,05 in Natural Macho 1/4-28 cada uno
13030380 0,05 in Negro A hembra M6 cada uno
12712954 0,04 in Natural Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12997729 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Especificaciones
Tipo Adaptador de Luer roscado
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Material ETFE
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano