Learn More
Idex Accesorios LuerTight™: Cuerpo de polipropileno
Código de producto. 12927759
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12927759 PEEK cada uno
1 options
Código de producto. 12927759 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.95€
    27.86€ / paquete de 1
    Ahorro 4.09€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
  • Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano
  • Agujero pasante de 1,27 mm (0,050 pulgadas) de diámetro
  • Fabricados con PEEK rojo
Especificaciones
Tipo Adaptador de Luer roscado
Material PEEK
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Luer hembra x hembra 1/4-28 de fondo plano