Learn More
Idex Conectores en Y de baja presión
Código de producto. 12997689
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,02 in
0,06 in
Incluye:
3 OD x P-335 conexiones sin reborde
Accesorios P-235/P-200
Volumen de barrido:
13,6 μL
17 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Incluye Volumen de barrido unitSize
12997689 0,06 in 3 OD x P-335 conexiones sin reborde 13,6 μL cada uno
12977689 0,02 in Accesorios P-235/P-200 17 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12997689 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201392
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine, divida o intersecte flujos de fluidos en todo el sistema
Combine, divida o intersecte flujos de fluidos en todo el sistema
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
Utilice conectores en Y en una gran variedad de situaciones de baja presión en todo el sistema fluídico. Los conectores en Y generan menos turbulencias y menos gases de disolvente que los conectores en T, lo que mejora los resultados analíticos. Los prácticos orificios de montaje simplifican el montaje de los conectores. Los conjuntos de conectores en Y se suministran completos con tuercas y empalmes.
Especificaciones
Tipo Conector en Y de baja presión
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Tasa de presión 1000 psi (69 bar)
Volumen de barrido 13,6 μL
Incluye 3 OD x P-335 conexiones sin reborde
Material PEEK
Para utilizar con (aplicación) Divida un flujo o una dos flujos