Learn More
Kinesis™ Conjunto de uniones de PEEK de baja presión
Código de producto. 13030390
Change view
Click to view available options
Tipo:
Unión
Color:
Natural
Para utilizar con (equipo):
Mangas MicroTight
Orificio pasante: 0,050 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Color Para utilizar con (equipo) unitSize
13030390 Unión Natural Orificio pasante: 0,050 in cada uno
16503242 Unión Natural Mangas MicroTight cada uno
13000400 Unión Natural Mangas MicroTight cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13030390 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor P703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma conexiones sólidas en aplicaciones de baja presión
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
  • Puertos de fondo plano 1/4-28
  • Presión máxima de 1000 psi (69 bar)
  • Orificio pasante de 0,762 mm (0,030 in) de diámetro
  • 0,41 μL volumen barrido
Specifications
Tipo Unión
Tasa de presión 1000 psi
Conexiones 2 P-300/P-335, 1/8 in, 1/4-28
Temperatura máx. (métrico) 125 °C
Material PEEK
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Orificio pasante: 0,050 in