Learn More
Idex Racores sin brida de baja presión
Descripción
Sin necesidad de tubos con reborde
Excelente para conectar tubos rígidos o semirrígidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme sin reborde |
| Cantidad | 10/paq |
| Material | ETFE |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD |