Learn More
Kinesis™ Empalme LitetTouch™, PEEK/SS natural, tubo de 1,58 mm (1/16 pulg.) de D.E., 10-32 cónico
Código de producto. 13024150
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de empalmes LiteTouch
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13024150 Sistema de empalmes LiteTouch paquete de 10
1 options
Código de producto. 13024150 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0193934
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegure una conexión hermética a las fugas
Especificaciones
Tipo Empalme
Color Natural
Descripción Se adapta a tubos de más de 0,06 pulg. de D.E.
Para utilizar con (equipo) Sistema de empalmes LiteTouch
Material PEEK