Learn More
Kinesis™ Tubos de cromatografía ETFE
Código de producto. 13079872
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,03 in
0,062 in
Longitud global (imperial):
5 ft
50 ft
Presión máxima:
4000 psi
De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Longitud global (imperial) Presión máxima Tamaño de la unidad
13079872 0,01 in 5 ft 4000 psi cada uno
13059872 0,03 in 50 ft De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) cada uno
13019882 0,062 in 50 ft De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13079872 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    46.58€ / paquete de 1
    Ahorro 14.42€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Soporta las presiones más altas de los tubos de fluoropolímero
Los tubos de ETFE son químicamente inertes y adecuados para aplicaciones de mayor presión (cuando se utilizan fases móviles acuosas)
  • Excelente resistencia a los disolventes
  • Más duraderos y menos permeables al gas que el PTFE, el FEP y el PFA
  • Temperaturas de funcionamiento hasta 80 °C
Kit de tubos 05-701-38, incluye cortador de tubos de polímero y 5 pies. Tefzel tubería:
  • D.I. x D.E.: 0,762 mm x 1,59 mm (0,03 x 0,0625 in), (2)
  • D.I. x D.E.: 0,25 mm x 1,59 mm (0,01 x 0,0625 in), (2)
  • D.I. X D.E.: 1,57 x 3,18 mm (0,062 x 0,125 in) (2)
Especificaciones
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Longitud global (imperial) 5 ft
Material ETFE
Presión máxima 4000 psi