Learn More
Kinesis™ Tubos de cromatografía ETFE
Descripción
Soporta las presiones más altas de los tubos de fluoropolímero
Los tubos de ETFE son químicamente inertes y adecuados para aplicaciones de mayor presión (cuando se utilizan fases móviles acuosas)
- Excelente resistencia a los disolventes
- Más duraderos y menos permeables al gas que el PTFE, el FEP y el PFA
- Temperaturas de funcionamiento hasta 80 °C
Kit de tubos 05-701-38, incluye cortador de tubos de polímero y 5 pies. Tefzel tubería:
- D.I. x D.E.: 0,762 mm x 1,59 mm (0,03 x 0,0625 in), (2)
- D.I. x D.E.: 0,25 mm x 1,59 mm (0,01 x 0,0625 in), (2)
- D.I. X D.E.: 1,57 x 3,18 mm (0,062 x 0,125 in) (2)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Color | Natural |
| Diámetro interior (imperial) | 0,03 in |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Material | ETFE |
| Presión máxima | De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) |