Learn More
Kinesis™ Reguladores de contrapresión y accesorios
Código de producto. 13020430
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK
Presión máxima:
40 psi
500 psi (34 bar)
Volumen (métrico):
96 μL
131 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Presión máxima Volumen (métrico) unitSize
13020430 PEEK 40 psi 131 μL cada uno
13060430 PEEK 500 psi (34 bar) 96 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13020430 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201450
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocar un regulador de contrapresión (generalmente de 500 a 1000 psi) entre la bomba y el inyector puede mejorar el rendimiento de la bomba.
Las burbujas ingresan a la celda de flujo del detector y pueden causar lecturas de referencia erráticas y pérdida de sensibilidad. Colocando un regulador de contrapresión (BPR ) después del detector, el fluido permanece bajo suficiente compresión después de salir de la columna para evitar que se formen la mayoría de las burbujas y así ayudar a garantizar una línea de base más suave y una mayor sensibilidad.
  • Disponibles versiones estándar, versiones de bajo volumen y versión ajustable.
  • Precarga de bomba independiente del flujo para una mayor eficiencia de la bomba
  • Protección probada contra la desgasificación
  • Clasificaciones de presión múltiples
  • 2.000 a 5.000 psi (138 a 345 bar)
  • Materiales biocompatibles/resistentes químicamente
  • Sólo 6 μL de volumen interno barrido máximo
  • Diseñado para aplicaciones de múltiples detectores
  • Materiales inertes 100% biocompatibles
  • Los cartuchos y soportes de repuesto se venden por separado.
Especificaciones
Material PEEK
Presión máxima 40 psi
Tipo Conjunto regulador de contrapresión
Volumen (métrico) 131 μL