Learn More
Kinesis™ Adaptadores para HPLC
Description
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
- Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock mach
Specifications
Specifications
| Tipo | Adaptador |
| Diámetro interior (imperial) | 0,05 in |
| Conexiones | Adaptador Luer hembra a macho 10-32 |
| Material | ETFE |