Learn More
Upamostat, MedChemExpress
Código de producto. 16483526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483526 25 mg 25 miligramos
16477068 10 mg 10 miligramos
16429617 5 mg 5 miligramos
16403117 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16483526
Marca: Medchem Express HY16511
MedChemExpress Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Upamostat
CAS 590368-25-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H47N5O6S
Cantidad 25 mg
Sinónimo WX-671
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (396.95 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(NO)=N)=C3)=O)CC1)OCC
Peso molecular (g/mol) 629.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.81
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease