Learn More
Upadacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493656 25 mg 25 miligramos
16473767 50 mg 50 miligramos
16450278 5 mg 5 miligramos
16447646 100 mg 100 miligramos
16417818 10 mg 10 miligramos
16411906 500 mg 500 miligramos
16411296 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16493656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19569100mg
MedChemExpress Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.
Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Upadacitinib
Forma física Powder
CAS 1310726-60-3
Color Gray
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19F3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABT-494
Información de solubilidad DMSO : ≥ 22 mg/mL (57.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C[C@@H](CC)[C@@H](C2=CN=C3C=NC(NC=C4)=C4N32)C1)NCC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 380.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.37
Porcentaje de pureza 98.56%