Learn More
Upadacitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16473767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16473767 50 mg 50 miligramos
16450278 5 mg 5 miligramos
16447646 100 mg 100 miligramos
16417818 10 mg 10 miligramos
16411906 500 mg 500 miligramos
16411296 200 mg 200 miligramos
16493656 25 mg 25 miligramos
7 options
Código de producto. 16473767
Marca: Medchem Express HY19569
MedChemExpress Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.
Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Upadacitinib
Forma física Powder
CAS 1310726-60-3
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19F3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABT-494
Información de solubilidad DMSO : ≥ 22 mg/mL (57.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C[C@@H](CC)[C@@H](C2=CN=C3C=NC(NC=C4)=C4N32)C1)NCC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 380.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.37
Porcentaje de pureza 98.56%