Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor II de la UPA, UK122
Código de producto. 15496619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496619 25 mg 25 miligramos
15486619 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496619 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64874.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
C17H13N3O2·CF3CO2H
A cell-permeable oxazolidinone-carboxamidine compound that acts as a potent, selective, and active-site targeting inhibitor of urokinase-type plasminogen activatoruPA Inhibitor II, UK122 acts as a potent, selective and active-site targeting urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor. However, its activity against trypsin, thrombin, tPA, and plasmin is greatly reduced. It is also effectively inhibits the migration (80% inhibition) and invasion (68% inhibition) of uPA-expressing CFPAC-1 pancreatic cells, without affecting its proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un compuesto de oxazolidinona-carboxamidina que puede penetrar en las células que actúa como un inhibidor potente, selectivo y activo del activador del plasminógeno de tipo urocinasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de oxazolidinona-carboxamidina que puede penetrar en las células que actúa como un inhibidor potente, selectivo y activo del activador del plasminógeno de tipo urocinasa.
Fórmula molecular C17H13N3O2·CF3CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 405,30g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido