Learn More
Corning™ Microportadores sin tratar
Código de producto. 17882145 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Descripción:
Frasco de 10 g de microportador
Frasco microportador de 100 g
Frasco microportador de 500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Descripción Tamaño de la unidad
17882145 100 g Frasco microportador de 100 g 100 g
17872145 500 g Frasco microportador de 500 g 500 g
17740698 10 g Frasco de 10 g de microportador 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17882145 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    860.01€ / 100 g
    Ahorro 79.99€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Corning Los microportadores simplifican el proceso de ampliación. Las perlas llegan estériles y listas para usar con biorreactores. Además, los microportadores están disponibles con tratamientos de superficie para mejorar la adhesión celular y maximizar el rendimiento y la viabilidad celular.
Corning Los microportadores están diseñados para simplificar sus procesos de ampliación. Los microportadores son estériles y están listos para usar y disponibles en sistemas cerrados de envasado para ser utilizados directamente con biorreactores. Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular.
Características
  • Consistencia – USP El material de poliestireno de clase VI proporciona una plataforma consistente
  • Actuación – Corning Los microportadores se ofrecen con cuatro tratamientos de superficie:
  • Corning Synthemax™ El sustrato II crea una superficie sintética en los microportadores para la expansión de células madre. Utilice baja concentración para aplicaciones MSC y alta concentración para aplicaciones iPS/ES.
  • Corning CellBIND™ El tratamiento de superficie infunde oxígeno en la superficie de los microportadores para mejorar la adhesión celular.
  • Tratamiento positivo de la superficie de carga
  • Recubrimiento de colágeno
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Apirógenas
  • Disponible como solución de sistema cerrado
Información sobre el producto
  • Tamaño de la cuenta: 125 μm a 212 μm
  • Densidad: 1.026 ±0,004 g/cm3³
  • centímetro² /gramo: 360
Viales y envasado de sistema cerrado
Corning Los microtransportadores están disponibles estériles y listos para usar en viales de 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor. Corning Los microportadores también están disponibles en envases listos para usar y en sistemas cerrados personalizados. Los tubos, conectores y materiales se pueden personalizar en función de las necesidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frasco microportador de 100 g
Área de cultivo 360 cm2 /g
Densidad 1.026
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo de producto Microportador
Material USP Poliestireno clase VI
Tamaño de partículas (métrico) 125-212 μm
Cantidad 100 g