Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua sin agitación JB Academy
Código de producto. 15107025
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
215 mm
380 mm
590 mm
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
Capacidad calorífica:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (230V y 120V)
800 W (230V)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Capacidad (métrico) Capacidad calorífica Tamaño de la unidad
15107025 590 mm 18 L 1400 W (230V) 1050 W (120V) cada uno
15167015 215 mm 5 L 350 W (230V y 120V) cada uno
10505515 380 mm 12 L 800 W (230V) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15107025 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor JBA18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    974.00€ / paquete de 1
    Ahorro 256.00€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. (La tapa se vende por separado.) La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
  • Rango de temperatura ambiente de +º5 °C a 95 °C ºde funcionamiento
  • Estabilidad: ±0,5 º°C
  • Tecnología única Set and Forget™: calentamiento rápido, control de temperatura confiableControles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal evitando cambios involuntarios Depósito de acero inoxidable: acero de alta calidad, con acabado pulido duradero Garantía de 3 años
Order Info
La tapa se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 18 L
Certificaciones/conformidad DIN 58966
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 95°C
Capacidad calorífica 1400 W (230V) 1050 W (120V)
Material Acero inoxidable
Modelo JBA18
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 570 x 335 x 275 mm
Longitud (métrico) 570 mm
Anchura (métrico) 335 mm
Altura (métrico) 275 mm
Fondo (métrico) 590 mm
Peso (métrico) 9 kg
Tensión 120/230 V
Vataje 1400 W