Learn More
Éster isopropílico de unoprostona, TRC
Código de producto. 30457147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457147 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30457147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8000501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Unoprostone Isopropyl Ester
CAS 120373-24-2
Fórmula molecular C25 H44 O5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H44O5/c1-4-5-6-7-10-13-20(26)16-17-22-21(23(27)18-24(22)28)14-11-8-9-12-15-25(29)30-19(2)3/h8,11,19,21-24,27-28H,4-7,9-10,12-18H2,1-3H3/b11-8-/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC(=O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-(3-oxodecil)ciclopentil]hept-5-enoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 424.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.3189