Learn More
Gasolina sin plomo Composite 50000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314942 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314942 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010317ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Regular Unleaded Gasoline
CAS 8006-61-9
Nombres de analitos o componentes Regular Unleaded Gasoline
Condiciones de envío Room Temperature
Concentración 50000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Gasoline, Gasoline, natural, Natural gasoline, Petrol, natural, Gasoline, natural (10C, 11C, 14C), Oxygenate-free Rfa Gasoline, Oxygenate Free Gasoline, Unleaded, Premium
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.