missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UNKL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15740962 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15740962 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15740962 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563184

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QEELEGLGVA STLPGLRGCG DIGTIPLPKL HSLQSQLRLD LEAVDGVIFQ LRAKQCVACR ERAHGAVLRP CQHHILCEPC AATAPECPYC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 86%.

May participate in a protein complex showing an E3 ligase activity regulated by RAC1. Ubiquitination is directed towards itself and possibly other substrates, such as SMARCD2/BAF60b. Intrinsic E3 ligase activity has not been proven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNKL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica UNKL
N.º de referencia del gen Q9H9P5
Alias de gen 1300004G08Rik; C16orf28; Grailexp predicted; putative E3 ubiquitin-protein ligase UNKL; RGD1565247; RING finger protein unkempt-like; RING finger protein unkempt-like; putative E3 ubiquitin-protein ligase UNKL; si:ch211-66h3.3; unk like zinc finger; unkempt family like zinc finger; unkempt family zinc finger-like; unkempt homolog (Drosophila)-like; unkempt homolog-like; unkempt-like; unkempt-like (Drosophila); Unkl; ZC3H5L; ZC3HDC5L; Zinc finger CCCH domain-containing protein 5-like
Símbolos de los genes UNKL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human UNKL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101104).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.