Learn More
Brady™ Base y brazo de bloqueo de válvula universal
Código de producto. 11751635 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11751635 Pequeño cada uno
11711895 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11751635 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    127.90€ / paquete de 1
    Ahorro 20.10€
    13% Descuento
En stock
La base y el brazo de bloqueo de válvula universal son un sistema modular que le permite bloquear válvulas de diferentes tipos y tamaños, ofreciendo flexibilidad y seguridad.
  • El dispositivo de bloqueo universal es un sistema modular que le permite bloquear válvulas de diferentes tipos y tamaños.
  • Ningún otro dispositivo ofrece tanta flexibilidad y seguridad.
  • Dimensiones pequeñas: 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (profundidad x ancho x alto)
  • Dimensiones grandes: 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (profundidad x ancho x alto)
Especificaciones
Tipo de producto Base de bloqueo de válvula pequeña
Alternate Part Number BLOQUEO DE VÁLVULA DE BOLA UNIVERSAL DEVICE SML
Color Rojo
Descripción Base y brazo de bloqueo de válvula universal pequeño
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño