Descripción
- Fabricados con polipropileno translúcido.
- Conecta tubos de diferentes diámetros.
- Estructura de polipropileno
- Recto
- Para tubos con diámetro interior de 5 a 17 mm
- Longitud: 110 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 110 mm |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 5 a 17 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | Recto |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |