Learn More
Nabertherm™ Horno tubular universal
Código de producto. 17378189 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17378189 C550 1300 °C cada uno
17328189 B510 1500 °C cada uno
17338189 C550 1500 °C cada uno
17358189 C550 1100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17378189 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RT522OAN
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Estos hornos tubulares se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben realizarse de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos sean adecuados para la integración en sistemas de proceso existentes.
  • Longitud del tubo: 360
  • Carga conectada: 1,8 kW
  • Conexión eléctrica: monofásica
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Zona calentada 250 mm
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 350 x 380 x 740 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm