Learn More
Nabertherm™ Horno tubular universal
Código de producto. 15591112 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
B410
C450
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15591112 C450 1100 °C cada uno
15571112 B410 1500 °C cada uno
15509592 C450 1500 °C cada uno
15519592 C450 1300 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15591112 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RT511CAN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Estos hornos tubulares se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben realizarse de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos sean adecuados para la integración en sistemas de proceso existentes.
  • Controlador: C450
  • Longitud del tubo: 360
  • Carga conectada: 1,8 kW
  • Conexión eléctrica 1-fase
Especificaciones
Tipo de controlador C450
Zona calentada 250 mm
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 350 x 380 x 740 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm