Descripción
- Controlador: C450
- Longitud del tubo: 360
- Carga conectada: 1,8 kW
- Conexión eléctrica 1-fase
Specifications
Specifications
| Tipo de controlador | B410 |
| Zona calentada | 200 mm |
| Temperatura (métrico) | 1500 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 445 x 475 x 740 mm |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 30 mm |