Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo universales con soporte para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 13127823 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Rack para tubos de ensayo
Soporte de gradillas para tubos de ensayo
Tamaño del tubo:
26 a 30 mm
Entre 10 y 13 mm
Entre 16 y 20 mm
Entre 21 y 25 mm
Varía, ajustable
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
13127823 Soporte de gradillas para tubos de ensayo Varía, ajustable cada uno
10696173 Rack para tubos de ensayo Entre 21 y 25 mm cada uno
10553503 Rack para tubos de ensayo 26 a 30 mm cada uno
13121144 Rack para tubos de ensayo Entre 10 y 13 mm cada uno
10185612 Rack para tubos de ensayo Entre 16 y 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13127823 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 600088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00€
    956.00€ / paquete de 1
    Ahorro 44.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Agite varios tubos en un ángulo ajustable para maximizar la aireación de las muestras. Los soportes de gradillas pueden ajustarse para adaptarse a cualquiera de los cuatro tamaños de gradillas para tubos de ensayo que se comercializan.
Agite varios tubos en un ángulo ajustable para maximizar la aireación de las muestras. Las gradillas para tubos de ensayo universales Thermo Scientific™ con soporte para agitadores MaxQ™ 8000 proporcionan la máxima flexibilidad— se pueden ajustar para cualquiera de los cuatro tamaños de gradillas para tubos disponibles.
  • El soporte universal de gradillas para tubos de ensayo puede ajustarse para adaptarlo a cualquiera de los cuatro tamaños de gradilla para tubos de ensayo que se comercializan
  • El diseño universal requiere la compra de una gradilla de tubos de ensayo independiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tubo Varía, ajustable
Tipo de producto Soporte de gradillas para tubos de ensayo
Descripción Soporte universal de gradillas para tubos de ensayo de ángulo ajustable
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000