Descripción
- Tejido ventilado no tejido y elástico
- Estéticamente agradable al mismo tiempo que oculta la cabeza y el cabello
- Puede girarse en las costuras
- Ajuste la altura girando el borde
- Fabricados con 80 % de viscosa y 20 % de copolímero de acetato de etileno-vinilo
- Peso del tejido 40 g/m2
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Viscosa, copolímero |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de diseño | Gorro quirúrgico |
| Certificaciones/conformidad | CE, (UE) 2017/745 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Incluye | Gorros y caja dispensadora |