Learn More
Kolmi Hopen™ Gorros quirúrgicos universales
Código de producto. 17750149 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17750149 Azul paquete de 100
17760149 Verde paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17750149 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor C13600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.89€
    26.39€ / paquete de 100
    Ahorro 4.50€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Proteja el entorno quirúrgico y al personal sanitario con estos gorros universales y optimizados.
  • Tejido ventilado no tejido y elástico
  • Estéticamente agradable al mismo tiempo que oculta la cabeza y el cabello
  • Puede girarse en las costuras
  • Ajuste la altura girando el borde
  • Fabricados con 80 % de viscosa y 20 % de copolímero de acetato de etileno-vinilo
  • Peso del tejido 40 g/m2
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Material Copolímero de viscosa
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de diseño Gorro quirúrgico
Certificaciones/conformidad CE, (UE) 2017/745
Cantidad 100/paq.
Incluye Gorros y caja dispensadora