Learn More
asecos™ Rollo de absorbentes universales
Código de producto. 17896536 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 m
90 m
Anchura (métrico):
400,00 mm
800,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17896536 45 m 400,00 mm paquete de 2
17866436 45 m 800,00 mm cada uno
17876356 90 m 400,00 mm paquete de 2
17836436 90 m 800,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17896536 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 9949
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El rollo absorbente universal es ideal para la absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos.
  • Muy fuerte durabilidad
  • Adecuado para uso intensivo y duradero.
  • Fibras de tejido apretado, alta resistencia a la abrasión y superficie con poca pelusa.
  • Excelente rendimiento de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Luz para pequeñas fugas y prevención.
  • Pesado para fugas más grandes o absorción de charcos
Especificaciones
Color Verde
Material Tela resistente
Tipo Rollo absorbente universal
Longitud (imperial) 147.64 ft.
Longitud (métrico) 45 m
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 400,00 mm
Peso (imperial) 33.07 lb.
Peso (métrico) 15 kg