Learn More
asecos™ Tapete absorbente universal
Código de producto. 17886516 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
8 kg
8,6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17886516 8,6 kg paquete de 200
17806386 8 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17886516 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 11326
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La alfombrilla absorbente universal es ideal para la absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos.
  • Muy fuerte durabilidad
  • Adecuado para uso intensivo y duradero.
  • Fibras de tejido apretado, alta resistencia a la abrasión y superficie con poca pelusa.
  • Excelente rendimiento de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Luz para pequeñas fugas y prevención.
  • Pesado para fugas más grandes o absorción de charcos
Especificaciones
Color Verde
Material Tela resistente
Tipo Alfombrilla absorbente universal
Longitud (imperial) 15,75 in
Longitud (métrico) 400.00 mm
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 18.96 lb.
Peso (métrico) 8,6 kg