Descripción
- Suela con estampado de espiga
- Tobillos elásticos
- Polipropileno con suela de látex
- Perfectamente adaptado a superficies lisas en entornos secos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno, Látex |
| Latex Free | No |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrial |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Cantidad de embalaje | 500 paq. |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 170 mm |
| Peso (métrico) | 40 g/m2 |