Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitador universal digital SM 30 C
Código de producto. 10140741
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 15 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10140741 De 15 a 300 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10140741 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 6104 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5355.00€
    5011.02€ / paquete de 1
    Ahorro 343.98€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Garantiza flexibilidad para diferentes aplicaciones con un solo dispositivo. Agitador digital universal SM 30 C Edmund Buehler GmbH™ puede cambiarse fácilmente de movimiento de agitación orbital a horizontal. Ideal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles.
  • El movimiento de agitación del SM 30 C puede cambiarse de orbital a horizontal
  • Proporciona flexibilidad para diferentes aplicaciones con un solo dispositivo
  • Ideal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles
  • La amplia variedad de sistemas de gradillas garantiza una fijación óptima de diferentes recipientes
Equipo básico:
  • dispositivo básico con placa de agitación y alfombrilla de caucho
  • Incluye pantalla digital y control programable
Capacidad de carga:
  • Matraces Erlenmeyer de 100 ml: 42 unidades
  • Matraces Erlenmeyer de 250 ml: 20 unidades
  • Embudos de separación de 250 ml: 6 unidades
  • Embudos de separación de 1000 ml: 2 unidades
  • Gradillas para tubos de ensayo: 4 unidades
Especificaciones
Órbita 26 mm
Capacidad portante (métrico) 30 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Longitud de la plataforma (métrico) 560 mm
Tipo de controlador Programable
Modelo Digital SM 30 C